Staurosporine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5S,6R,7R,9R)-6-Methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-17-oxa-4b,9a,15-triaza-5,9-methanodibenzo[b,h]cyclonona[jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one, Antibiotic AM-2282
328532500
328530010
ACRO328532500EA
298
EUR
ACRO328532500
ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
CAS No.: 62996-74-1
Formel:
C₂₈H₂₆N₄O₃ Molecular Weight: 466.541 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18252446 CAS-Nummer: 62996-74-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
HPLC |