Methylboronsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

344670010 344670050
ACRO344670010EA 46.3 EUR
ACRO344670010 ACRO344670050
Methylboronsäure 97%
Methylboronsäure
Formel: CH₅BO₂
Molecular Weight: 59.86 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002105
CAS-Nummer: 13061-96-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR