1-Boc-3-piperidon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 81.7 EUR
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidon 97%
1-Boc-3-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631193
CAS-Nummer: 98977-36-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %