2-Methyl-2-propanyl-(3-brompropyl)carbamat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
397010010 397010050
ACRO397010010EA 151 EUR
ACRO397010010 ACRO397010050
2-Methyl-2-propanyl-(3-brompropyl)carbamat 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Formel: C8H16BrNO2
Molecular Weight: 238.1221 g/mol
Schmelzpunkt: 34…36.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683429
CAS-Nummer: 83948-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %