2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-BOC-3-pyrrolidinone
397050010
397050100
ACRO397050010EA
54.3
EUR
ACRO397050010
ACRO397050100
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Molecular Weight: 185,22 g/mol Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631194 CAS-Nummer: 101385-93-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |