di-Kaliumhydrogenphosphat 1.0 M in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: sek. Kaliumphosphatdi-KaliumorthophosphatKaliumphosphat dibasischDikaliumhydrogenphosphatdi-Kaliumphosphat
ACRO397080025EA 135 EUR
ACRO397080025 ACRO397080010
di-Kaliumhydrogenphosphat 1.0 M in Wasser
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Molecular Weight: 174,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis