4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid
397760010 397760050
ACRO397760010EA 26.9 EUR
ACRO397760010 ACRO397760050
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Molecular Weight: 244,62 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %