2-Chlorisonicotinsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlorpyridin-4-carbonsäure, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäure

397790050 397790250
ACRO397790050EA 50.4 EUR
ACRO397790050 ACRO397790250
2-Chlorisonicotinsäure 97%
2-Chlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191402
CAS-Nummer: 6313-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR