3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
397860010
397860050
ACRO397860010EA
49.5
EUR
ACRO397860010
ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₄H₂F₆O₂ Molecular Weight: 196.048 g/mol Schmelzpunkt: 50…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464165 CAS-Nummer: 564-10-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |