1,1-Diphenylethylene oxide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
391030010 391030050
ACRO391030010EA 55.3 EUR
ACRO391030010 ACRO391030050
1,1-Diphenylethylene oxide
1,1-Diphenylethylene oxide
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formel: C₁₄H₁₂O
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040725
CAS-Nummer: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
NMR ≥96.0 %