4-(Chlormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
391150100 391150500
ACRO391150100EA 52 EUR
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chlormethyl)benzonitril 98%
4-(Chlormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₆ClN
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019761
CAS-Nummer: 874-86-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %