3-Ethinylpyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Pyridylacetylene
398070010
398070050
ACRO398070010EA
68.1
EUR
ACRO398070010
ACRO398070050
3-Ethinylpyridin 96%
3-Ethinylpyridin
Appearance: Colorless to brown Low melting solid
Formel:
C₇H₅N Molecular Weight: 103,12 g/mol Siedepunkt: 83…84 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 39…40 °C Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02177459 CAS-Nummer: 2510-23-8 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to brown Low melting solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |