2-Chlor-5-formylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
398100010 398100050
ACRO398100010EA 58.1 EUR
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chlor-5-formylpyridin 97%
2-Chlor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141,56 g/mol
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095223
CAS-Nummer: 23100-12-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %