2-Brompyrimidin 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
403230010 403230050
ACRO403230010EA 27.6 EUR
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Brompyrimidin 97+%
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Dichte: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)