(5-Brompentyl)benzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-5-phenylpentan
384740010 384740050
ACRO384740010EA 77.5 EUR
ACRO384740010 ACRO384740050
(5-Brompentyl)benzol 98%
(5-Bromopentyl)benzene
Formel: C₁₁H₁₅Br
Molecular Weight: 227,14 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (18 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075177
CAS-Nummer: 14469-83-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %