1-Isopropylpiperazin 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
384810010
384810050
ACRO384810010EA
30
EUR
ACRO384810010
ACRO384810050
1-Isopropylpiperazin 98+%
1-Isopropylpiperazin
Formel:
C₇H₁₆N₂ Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167971 CAS-Nummer: 4318-42-7 UN: 2733 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |