4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
384830010 384830050 384832500
ACRO384830010EA 80.1 EUR
ACRO384830010 ACRO384830050 ACRO384832500
4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Appearance: Light yellow Low melting solid
Formel: C₇H₁₆N₂O
Siedepunkt: 54…55 °C (,5mbar)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840691
CAS-Nummer: 5464-12-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %