2-(Methylthio)ethylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Methylthio)ethanamine
391360010 391360050
ACRO391360010EA 63.6 EUR
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamin 97%
2-(Methylthio)ethylamin
Formel: C₃H₉NS
Molecular Weight: 91,18 g/mol
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014825
CAS-Nummer: 18542-42-2
UN: 2734
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %