1-Chlorisochinolin 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
391380010 391380050
ACRO391380010EA 41 EUR
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Chlorisochinolin 97+%
1-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Schmelzpunkt: 31…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024134
CAS-Nummer: 19493-44-8
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %