Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
391520250 391521000
ACRO391520250EA 97.5 EUR
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel: C₇H₆O₃
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016530
CAS-Nummer: 114-63-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %