(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
398270010
398270050
ACRO398270010EA
68.5
EUR
ACRO398270010
ACRO398270050
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186,25 g/mol Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03419272 CAS-Nummer: 147081-49-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +2° to +4° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3) |