Chlorwasserstoff ∼0.5 M in Methanol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlorwasserstoff
391741000 391748000
ACRO391741000EA 31.7 EUR
ACRO391741000 ACRO391748000
Chlorwasserstoff ∼0.5 M in Methanol
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Schmelzpunkt: -30 °C
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M