2-Iodbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Iodobenzonitrile
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 26.8 EUR
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-Iodbenzonitril 99%
2-Iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molecular Weight: 229,02 g/mol
Schmelzpunkt: 54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079761
CAS-Nummer: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %