2-Hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid
386860050 386860250
ACRO386860050EA 26.1 EUR
ACRO386860050 ACRO386860250
2-Hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzoesäure 99%
2-Hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzoesäure
Appearance: Off-white to beige Powder
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Molecular Weight: 250.34 g/mol
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Flammpunkt: 179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059058
CAS-Nummer: 19715-19-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %