3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
391900250 391901000
ACRO391900250EA 48.4 EUR
ACRO391900250 ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₂₁NO₄Si
Molecular Weight: 247,366 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051459
CAS-Nummer: 24801-88-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %