Diethoxymethylsilan 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Diethoxy(methyl)silane

392260050 392260250 392261000 392260000
ACRO392260050EA 39.2 EUR
ACRO392260050 ACRO392260250 ACRO392261000 392260000.
Diethoxymethylsilan 97%
Diethoxymethylsilan
Formel: C₅H₁₄O₂Si
Molecular Weight: 134,25 g/mol
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026749
CAS-Nummer: 2031-62-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR