Propionyl bromide 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 35.4 EUR
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formel: C₃H₅BrO
Molecular Weight: 136.98 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.52 g/cm³
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000116
CAS-Nummer: 598-22-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %