Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, alpha-Chloroglyoxalic acid ethyl ester Oxime, Ethylchloroximidoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetate
398740050 398740250
ACRO398740050EA 98.8 EUR
ACRO398740050 ACRO398740250
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formel: C₄H₆ClNO₃
Schmelzpunkt: 70…76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010209
CAS-Nummer: 14337-43-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %