5-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

398870010 398870050
ACRO398870010EA 24.2 EUR
ACRO398870010 ACRO398870050
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
Schmelzpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055635
CAS-Nummer: 320-98-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR