4-Pentin-2-ol 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Pentin-4-ol
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 21.1 EUR
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentin-2-ol 97+%
4-Pentin-2-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 126
Dichte: 0.896 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004555
CAS-Nummer: 2117-11-5
UN: 1986
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %