(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 38.4 EUR
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol 98+%
(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Schmelzpunkt: 22 °C
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021860
CAS-Nummer: 4187-87-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %