2-Amino-5-methylthiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylthiazol-2-ylamin
392790050
392790250
392791000
ACRO392790050EA
22.9
EUR
ACRO392790050
ACRO392790250
ACRO392791000
2-Amino-5-methylthiazol 98%
2-Amino-5-methylthiazole
Formel:
C₄H₆N₂S Molecular Weight: 114,17 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078317 CAS-Nummer: 7305-71-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...