2-Brom-4,5-difluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
399040050 399040250
ACRO399040050EA 71.2 EUR
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Brom-4,5-difluorbenzoesäure 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 237,0000 g/mol
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973422
CAS-Nummer: 64695-84-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %