Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid ∼75-85%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
389441000
389448000
ACRO389441000EA
42.7
EUR
ACRO389441000
ACRO389448000
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid ∼75-85%
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₂ClO₄P Molecular Weight: 190,56 g/mol Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031687 CAS-Nummer: 124-64-1 UN: 2922 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow-green Solution |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 75 to 85 % |