(4-Bromphenyl)essigsäureethylester 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-(4-bromphenyl)acetat
392990010
392990050
392990250
ACRO392990010EA
12.7
EUR
ACRO392990010
ACRO392990050
ACRO392990250
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester 99%
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Schmelzpunkt: 29…31 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016333 CAS-Nummer: 14062-25-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...