2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal
399110010
399110100
ACRO399110010EA
31
EUR
ACRO399110010
ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Formel:
C₂₁H₁₉OP Schmelzpunkt: 213…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075596 CAS-Nummer: 24720-64-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | ≥97.5 % |
NMR (31P-NMR) | ≥97.5 % |