Allylmethylcarbonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Carbonic acid Allyl Methyl Ester, Allyl Methyl Carbonate
389750050
389750250
ACRO389750050EA
75.8
EUR
ACRO389750050
ACRO389750250
Allylmethylcarbonat 98%
Allylmethylcarbonat
Formel:
C₅H₈O₃ Molecular Weight: 116,1152 g/mol Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134545 CAS-Nummer: 35466-83-2 UN: 3272 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to almost colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |