N-Boc-ethylendiamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: t-boc-N-EDA

389900010 389900050 389900250
ACRO389900010EA 55.8 EUR
ACRO389900010 ACRO389900050 ACRO389900250
N-Boc-ethylendiamin 98%
N-Boc-ethylendiamin
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Siedepunkt: 80…84 °C (,3 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191871
CAS-Nummer: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR