Quecksilber(I)sulfat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diquecksilbersulfat
389920050
389921000
ACRO389920050EA
26.9
EUR
ACRO389920050
ACRO389921000
Quecksilber(I)sulfat 97%
Quecksilber(I)sulfat
Formel:
Hg₂O₄S Molecular Weight: 497,24 g/mol Siedepunkt: 356,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38,9 °C Dichte: 7,56 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016138 CAS-Nummer: 7783-36-0 UN: 1645 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Titration Iodimetric | 96.0 to 104.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...