4-Brom-1-butanol 85+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Brom-4-hydroxybutan, Tetramethylenbromhydrin

390010010 390010050 390010250
ACRO390010010EA 48.7 EUR
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Brom-1-butanol 85+%
4-Brom-1-butanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 153,02 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (2 mmHg)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00015387
CAS-Nummer: 33036-62-3
UN: 1987
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR