4-Methoxypiperidin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
393390010 393390050
ACRO393390010EA 128 EUR
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidin 98+%
4-Methoxypiperidin
Formel: C₆H₁₄ClNO
Molecular Weight: 115,1700 g/mol
Siedepunkt: 44 °C (9mbar)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115010
CAS-Nummer: 4045-24-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %