(R)-(+)-1,2-Epoxypropan 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-Propylenoxid, (R)-(+)-Propenoxid, (R)-(+)-Methyloxiran
399570050 399570250
ACRO399570050EA 76.1 EUR
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,829 g/cm³
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066211
CAS-Nummer: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)