2,4,6-Trichlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
399590010 399590050
ACRO399590010EA 53 EUR
ACRO399590010 ACRO399590050
2,4,6-Trichlorpyridin 98%
2,4,6-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182,44 g/mol
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00971928
CAS-Nummer: 16063-69-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 37 °C
GC ≥97.5 %