2-Brom-3-formylpyridin 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde

399670010 399670050
ACRO399670010EA 36.8 EUR
ACRO399670010 ACRO399670050
2-Brom-3-formylpyridin 96%
2-Brom-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04966945
CAS-Nummer: 128071-75-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
HPLC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR