Dibutylamin für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
390610100
390611000
ACRO390610100EA
41.7
EUR
ACRO390610100
ACRO390611000
Dibutylamin für die HPLC
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129.25 g/mol Siedepunkt: 159 Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0.76 g/cm³ Flammpunkt: 39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 UN: 2248 ADR: 8 II Merck Index: 13,03058 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
UV transmittance | ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm) |