Calciumperchlorat Tetrahydrat, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
390631000
390635000
ACRO390631000EA
47.4
EUR
ACRO390631000
ACRO390635000
Calciumperchlorat Tetrahydrat, rein
Calciumperchlorat Tetrahydrat
Formel:
CaClO₄·4H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191895 CAS-Nummer: 15627-86-8 UN: 1455 ADR: 5.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 12.2 to 13.5 % (Calcium) |