2,2'-Thenil 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
393630010
393630050
ACRO393630010EA
38.2
EUR
ACRO393630010
ACRO393630050
2,2'-Thenil 98+%
2,2'-Thenil
Formel:
C₁₀H₆O₂S₂ Molecular Weight: 222,29 g/mol Schmelzpunkt: 81…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173678 CAS-Nummer: 7333-07-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥98.0 % |