Histamin (freie Base) 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine

411710010 411710050 411710250
ACRO411710010EA 74.9 EUR
ACRO411710010 ACRO411710050 ACRO411710250
Histamin (freie Base) 97%
Histamin (freie Base)
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111,15 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (,8 mmHg)
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005210
CAS-Nummer: 51-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR