(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
394030010
394030050
ACRO394030010EA
50.4
EUR
ACRO394030010
ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂O Molecular Weight: 250.7240 g/mol Schmelzpunkt: 187…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137741 CAS-Nummer: 52068-30-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |