2-Brom-3-nitrotoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
394100010 394100050
ACRO394100010EA 18.4 EUR
ACRO394100010 ACRO394100050
2-Brom-3-nitrotoluol 98%
2-Brom-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,0300 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134555
CAS-Nummer: 41085-43-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %